Wichtige Dokumente
ATC311768530
Atlantic Research Chemicals Ltd
N-(1,3,5-Trimethyl-1H-pyrazol-4-yl)methanesulphonamide
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: XS00939-50MG
€ 87,04
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: XS00939-50MG
€ 87,04
Iupac Name
N-(1,3,5-trimethyl-1H-pyrazol-4-yl)methanesulfonamide
Inchi Code
1S/C7H13N3O2S/c1-5-7(9-13(4,11)12)6(2)10(3)8-5/h9H,1-4H3
InChIKey
PADGNQOKIIWYMD-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Product Link
MSDS
https://atlantic-chemicals.com/product/?code=XS00939
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)