Merck
ATC311768436
Atlantic Research Chemicals Ltd
2-[(2-Furylmethyl)sulphonyl]ethanethioamide
Größe auswählen
100 MG
€ 87,04
250 MG
€ 107,20
500 MG
€ 140,80
1 G
€ 208,00
Lieferanten-SKU: XS00419-100MG
€ 87,04
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
€ 87,04
250 MG
€ 107,20
500 MG
€ 140,80
1 G
€ 208,00
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
219.29
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: XS00419-100MG
€ 87,04
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
2-[(2-furylmethyl)sulfonyl]ethanethioamide
Inchi Code
1S/C7H9NO3S2/c8-7(12)5-13(9,10)4-6-2-1-3-11-6/h1-3H,4-5H2,(H2,8,12)
InChIKey
TZQWZFLBMQSOPC-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
GB
Product Link
https://atlantic-chemicals.com/product/?code=XS00419
MSDS
https://atlantic-chemicals.com/product/?code=XS00419
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)