Wichtige Dokumente
ATC311767683
Atlantic Research Chemicals Ltd
5-Nitro-2-(1H-pyrrol-1-yl)benzonitrile
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: XS001352-250MG
€ 110,56
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: XS001352-250MG
€ 110,56
Iupac Name
5-nitro-2-(1H-pyrrol-1-yl)benzonitrile
Inchi Code
1S/C11H7N3O2/c12-8-9-7-10(14(15)16)3-4-11(9)13-5-1-2-6-13/h1-7H
InChIKey
XRQUENNYLRJZDX-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Product Link
MSDS
https://atlantic-chemicals.com/product/?code=XS001352
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)