Merck
ATC311766466
Atlantic Research Chemicals Ltd
3-Iodo-2-(trifluoromethyl)pyridine
Größe auswählen
250 MG
€ 164,32
500 MG
€ 191,20
Lieferanten-SKU: HA00240-250MG
€ 164,32
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
250 MG
€ 164,32
500 MG
€ 191,20
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
273
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: HA00240-250MG
€ 164,32
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
3-iodo-2-(trifluoromethyl)pyridine
Inchi Code
1S/C6H3F3IN/c7-6(8,9)5-4(10)2-1-3-11-5/h1-3H
InChIKey
AXIRKFLGSOEBGV-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
GB
Product Link
https://atlantic-chemicals.com/product/?code=HA00240
MSDS
https://atlantic-chemicals.com/product/?code=HA00240
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)