Merck
ATC311765992
Atlantic Research Chemicals Ltd
Ethyl 6-Hydroxy-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-3-carboxylate
Größe auswählen
250 MG
€ 312,16
500 MG
€ 446,56
1 G
€ 580,96
Lieferanten-SKU: ES02703-250MG
€ 312,16
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
250 MG
€ 312,16
500 MG
€ 446,56
1 G
€ 580,96
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
221.26
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: ES02703-250MG
€ 312,16
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
ethyl 6-hydroxy-1,2,3,4-tetrahydro-3-isoquinolinecarboxylate
Inchi Code
1S/C12H15NO3/c1-2-16-12(15)11-6-9-5-10(14)4-3-8(9)7-13-11/h3-5,11,13-14H,2,6-7H2,1H3
InChIKey
GVLQCKKJTOBRSK-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
GB
Product Link
https://atlantic-chemicals.com/product/?code=ES02703
MSDS
https://atlantic-chemicals.com/product/?code=ES02703
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)