Wichtige Dokumente
ATC311765844
Atlantic Research Chemicals Ltd
Methyl 3-(Aminosulphonyl)thiophene-2-carboxylate
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: ES00333-100MG
€ 56,13
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: ES00333-100MG
€ 56,13
Iupac Name
methyl 3-(aminosulfonyl)-2-thiophenecarboxylate
Inchi Code
1S/C6H7NO4S2/c1-11-6(8)5-4(2-3-12-5)13(7,9)10/h2-3H,1H3,(H2,7,9,10)
InChIKey
PMXNPOJHBQDJKS-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Product Link
MSDS
https://atlantic-chemicals.com/product/?code=ES00333
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)