Merck
ATC311765665
Atlantic Research Chemicals Ltd
Methyl 5-Amino-2-methoxybenzoate
Größe auswählen
250 MG
€ 70,24
500 MG
€ 76,96
1 G
€ 90,40
5 G
€ 227,49
Lieferanten-SKU: ES00141-250MG
€ 70,24
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
250 MG
€ 70,24
500 MG
€ 76,96
1 G
€ 90,40
5 G
€ 227,49
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
181.19
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: ES00141-250MG
€ 70,24
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
methyl 5-amino-2-methoxybenzoate
Inchi Code
1S/C9H11NO3/c1-12-8-4-3-6(10)5-7(8)9(11)13-2/h3-5H,10H2,1-2H3
InChIKey
PSCXCIPPRCFAAO-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
GB
Product Link
https://atlantic-chemicals.com/product/?code=ES00141
MSDS
https://atlantic-chemicals.com/product/?code=ES00141
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)