Merck
ATC311765070
Atlantic Research Chemicals Ltd
Thiomorpholine-2-carboxylic acid
Größe auswählen
50 MG
€ 117,28
100 MG
€ 150,88
250 MG
€ 177,76
500 MG
€ 218,08
1 G
€ 285,28
2.5 G
€ 554,08
5 G
€ 923,68
Lieferanten-SKU: CA03902-50MG
€ 117,28
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
50 MG
€ 117,28
100 MG
€ 150,88
250 MG
€ 177,76
500 MG
€ 218,08
1 G
€ 285,28
2.5 G
€ 554,08
5 G
€ 923,68
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
147.2
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: CA03902-50MG
€ 117,28
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
2-thiomorpholinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C5H9NO2S/c7-5(8)4-3-6-1-2-9-4/h4,6H,1-3H2,(H,7,8)
InChIKey
ATOPRCUIYMBWLH-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
GB
Product Link
https://atlantic-chemicals.com/product/?code=CA03902
MSDS
https://atlantic-chemicals.com/product/?code=CA03902
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)