Merck
ATC311764611
Atlantic Research Chemicals Ltd
5-Nitrothiophene-2-carboxylic acid
Größe auswählen
1 G
€ 63,52
5 G
€ 79,65
10 G
€ 101,15
Lieferanten-SKU: CA00325-1G
€ 63,52
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
€ 63,52
5 G
€ 79,65
10 G
€ 101,15
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
173.15
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: CA00325-1G
€ 63,52
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
5-nitro-2-thiophenecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C5H3NO4S/c7-5(8)3-1-2-4(11-3)6(9)10/h1-2H,(H,7,8)
InChIKey
UNEPVPOHGXLUIR-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
GB
Product Link
https://atlantic-chemicals.com/product/?code=CA00325
MSDS
https://atlantic-chemicals.com/product/?code=CA00325
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)