Wichtige Dokumente
ATC311762356
Atlantic Research Chemicals Ltd
5-Chloro-2-(4-chlorophenoxy)aniline
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: AE00153-250MG
€ 62,85
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: AE00153-250MG
€ 62,85
Iupac Name
5-chloro-2-(4-chlorophenoxy)aniline
Inchi Code
1S/C12H9Cl2NO/c13-8-1-4-10(5-2-8)16-12-6-3-9(14)7-11(12)15/h1-7H,15H2
InChIKey
WLJSUJOESWTGEX-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Product Link
MSDS
https://atlantic-chemicals.com/product/?code=AE00153
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)