Wichtige Dokumente
ATEH996C54B0
AstaTech, Inc.
1-FLUORO-4-(METHYLSULFINYL)BENZENE
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: W16289-250MG
€ 177,15
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: W16289-250MG
€ 177,15
Iupac Name
1-fluoro-4-(methylsulfinyl)benzene
Inchi Code
1S/C7H7FOS/c1-10(9)7-4-2-6(8)3-5-7/h2-5H,1H3
InChIKey
PQOHTVHAGPPTEE-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Physical Form
Product Link
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=W16289
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)