Merck
ATEH9902A825
AstaTech, Inc.
ETHYL 2-(3-BROMO-2-OXOPYRROLIDIN-1-YL)ACETATE
Größe auswählen
250 MG
€ 623,12
Lieferanten-SKU: D85732-250MG
€ 623,12
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Benachrichtigen Sie mich
Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn dieser Artikel versendet werden kann.
Größe auswählen
Ansicht ändern
250 MG
€ 623,12
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
250.09
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: D85732-250MG
€ 623,12
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Benachrichtigen Sie mich
Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn dieser Artikel versendet werden kann.
Iupac Name
ethyl (3-bromo-2-oxo-1-pyrrolidinyl)acetate
Inchi Code
1S/C8H12BrNO3/c1-2-13-7(11)5-10-4-3-6(9)8(10)12/h6H,2-5H2,1H3
InChIKey
MPRWQADZAJHZQN-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Physical Form
Pale-yellow to Yellow-brown Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=206815
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=D85732
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)