Merck
ATEH98CA7701
AstaTech, Inc.
1-BROMO-4-(1-FLUOROCYCLOPROPYL)BENZENE
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
215.06
MDL-Nummer:
Iupac Name
1-bromo-4-(1-fluorocyclopropyl)benzene
Inchi Code
1S/C9H8BrF/c10-8-3-1-7(2-4-8)9(11)5-6-9/h1-4H,5-6H2
InChIKey
GRHOXNNMMTYMNT-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
2-8 C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Liquid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=236732
Piktogramme
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=AT26029
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)