Merck
ATEH98CA7692
AstaTech, Inc.
7-HYDROXY-1-METHYL-1H-INDAZOLE-5-CARBOXYLIC ACID
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
192.17
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
7-hydroxy-1-methyl-1H-indazole-5-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C9H8N2O3/c1-11-8-6(4-10-11)2-5(9(13)14)3-7(8)12/h2-4,12H,1H3,(H,13,14)
InChIKey
AQVHQJVCIKOSGM-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Room temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=205216
Piktogramme
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=AT21704
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)