Wichtige Dokumente
ATEH987DE732
AstaTech, Inc.
2-MORPHOLINOPYRAZINE
About This Item
Iupac Name
4-(2-pyrazinyl)morpholine
Inchi Code
1S/C8H11N3O/c1-2-10-8(7-9-1)11-3-5-12-6-4-11/h1-2,7H,3-6H2
InChIKey
FFSZVTIOFCMLGM-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Physical Form
Product Link
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=E83237
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)