Merck
ATEH984B2FC4
AstaTech, Inc.
5-CHLORONAPHTHALEN-1-OL
Größe auswählen
100 MG
€ 648,41
250 MG
€ 1.250,14
1 G
€ 1.975,67
Lieferanten-SKU: E80257-100MG
€ 648,41
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
€ 648,41
250 MG
€ 1.250,14
1 G
€ 1.975,67
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
178.62
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: E80257-100MG
€ 648,41
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
5-chloro-1-naphthol
Inchi Code
1S/C10H7ClO/c11-9-5-1-4-8-7(9)3-2-6-10(8)12/h1-6,12H
InChIKey
IPZJPYHEVWLBNH-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Physical Form
Yellow to Brown Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=241460
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=E80257
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)