Merck
ATEH97BAE459
AstaTech, Inc.
2,5,7-TRIAZASPIRO[3.4]OCTAN-8-ONE HCL
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
163.61
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
2,5,7-triazaspiro[3.4]octan-8-one hydrochloride
Inchi Code
1S/C5H9N3O.ClH/c9-4-5(1-6-2-5)8-3-7-4;/h6,8H,1-3H2,(H,7,9);1H
InChIKey
ZDFLBUBZFJAJFR-UHFFFAOYSA-N
Purity
98%
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=188391
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=D75308
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)