Merck
ATEH97BAE3B5
AstaTech, Inc.
ETHYL 2-BROMO-2-CYCLOHEXYLACETATE
Größe auswählen
50 MG
€ 428,76
250 MG
€ 1.254,13
Lieferanten-SKU: Y11378-50MG
€ 428,76
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
50 MG
€ 428,76
250 MG
€ 1.254,13
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
249.15
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: Y11378-50MG
€ 428,76
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
ethyl bromo(cyclohexyl)acetate
Inchi Code
1S/C10H17BrO2/c1-2-13-10(12)9(11)8-6-4-3-5-7-8/h8-9H,2-7H2,1H3
InChIKey
FTYNNRHJKRDCEJ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Physical Form
Pale-yellow to Yellow-brown Liquid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=126564
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=Y11378
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)