Merck
ATEH97B58441
AstaTech, Inc.
2-AMINO-2-CYCLOBUTYLETHAN-1-OL HYDROCHLORIDE
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
151.64
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
2-amino-2-cyclobutylethan-1-ol hydrochloride
Inchi Code
1S/C6H13NO.ClH/c7-6(4-8)5-2-1-3-5;/h5-6,8H,1-4,7H2;1H
InChIKey
DYSWVFGGDBVAMH-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Physical Form
White to Yellow Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=205905
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=D85247
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)