Merck
ATEH96F12528
AstaTech, Inc.
5-BROMOTHIOPHEN-2-OL
Größe auswählen
50 MG
€ 231,73
100 MG
€ 323,59
250 MG
€ 529,93
Lieferanten-SKU: C72253-50MG
€ 231,73
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
50 MG
€ 231,73
100 MG
€ 323,59
250 MG
€ 529,93
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
179.04
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: C72253-50MG
€ 231,73
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
5-bromo-2-thiophenol
Inchi Code
1S/C4H3BrOS/c5-3-1-2-4(6)7-3/h1-2,6H
InChIKey
JAKVDAWKIXMPHZ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Physical Form
Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=149613
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=C72253
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)