Wichtige Dokumente
ATEH95EB770B
AstaTech, Inc.
6-BENZYL 2-TERT-BUTYL 10-OXO-2,6,9-TRIAZASPIRO[4.5]DECANE-2,6-DICARBOXYLATE
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: W13887-50MG
€ 340,89
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: W13887-50MG
€ 340,89
Iupac Name
6-benzyl 2-tert-butyl 10-oxo-2,6,9-triazaspiro[4.5]decane-2,6-dicarboxylate
Inchi Code
1S/C20H27N3O5/c1-19(2,3)28-17(25)22-11-9-20(14-22)16(24)21-10-12-23(20)18(26)27-13-15-7-5-4-6-8-15/h4-8H,9-14H2,1-3H3,(H,21,24)
InChIKey
WDHIEYJWUIKBHG-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Physical Form
Product Link
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=W13887
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)