Wichtige Dokumente
ATEH95E592DB
AstaTech, Inc.
TERT-BUTYL 2-(5-IODO-2-NITROPHENYL)ACETATE
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: C90486-100MG
€ 370,18
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: C90486-100MG
€ 370,18
Iupac Name
tert-butyl (5-iodo-2-nitrophenyl)acetate
Inchi Code
1S/C12H14INO4/c1-12(2,3)18-11(15)7-8-6-9(13)4-5-10(8)14(16)17/h4-6H,7H2,1-3H3
InChIKey
KMTGGJKKTTZZFP-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Physical Form
Product Link
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=C90486
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)