Wichtige Dokumente
ATEH95E59284
AstaTech, Inc.
BENZYL 2-OXA-6-AZASPIRO[3.4]OCTANE-6-CARBOXYLATE
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: W14055-100MG
€ 388,82
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: W14055-100MG
€ 388,82
Iupac Name
benzyl 2-oxa-6-azaspiro[3.4]octane-6-carboxylate
Inchi Code
1S/C14H17NO3/c16-13(18-8-12-4-2-1-3-5-12)15-7-6-14(9-15)10-17-11-14/h1-5H,6-11H2
InChIKey
GBFOOYUUIJXKCF-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Physical Form
Product Link
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=W14055
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)