Merck
ATEH57C9A603
AstaTech, Inc.
4-METHOXYBUTAN-1-AMINE
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
103.16
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
4-methoxy-1-butanamine
Inchi Code
1S/C5H13NO/c1-7-5-3-2-4-6/h2-6H2,1H3
InChIKey
YUUFAJOXLZUDJG-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=158053
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)