Wichtige Dokumente
ATEH57C9A504
AstaTech, Inc.
2-BROMO-6-CHLORO-3-FLUOROBENZALDEHYDE
About This Item
Iupac Name
2-bromo-6-chloro-3-fluorobenzaldehyde
Inchi Code
1S/C7H3BrClFO/c8-7-4(3-11)5(9)1-2-6(7)10/h1-3H
InChIKey
JBCMRZAMPZKYLM-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Physical Form
Product Link
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=C90112
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)