Merck
ATEH0DDC4361
AstaTech, Inc.
1-AZA-SPIRO[4.4]NONANE HCL
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
161.67
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
1-azaspiro[4.4]nonane hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H15N.ClH/c1-2-5-8(4-1)6-3-7-9-8;/h9H,1-7H2;1H
InChIKey
SVVXIOASDVPOHO-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=122870
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=W13914
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)