Wichtige Dokumente
ATEH0DDC425D
AstaTech, Inc.
4-((3-CHLOROPHENOXY)METHYL)PIPERIDINE HCL
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: F20031-250MG
€ 569,87
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: F20031-250MG
€ 569,87
Iupac Name
4-[(3-chlorophenoxy)methyl]piperidine hydrochloride
Inchi Code
1S/C12H16ClNO.ClH/c13-11-2-1-3-12(8-11)15-9-10-4-6-14-7-5-10;/h1-3,8,10,14H,4-7,9H2;1H
InChIKey
ASXBAVLNZAPPII-UHFFFAOYSA-N
Purity
Physical Form
Product Link
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=F20031
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)