Merck
ATEH04309FE8
AstaTech, Inc.
3-[1-(2-METHYLPROPOXY)ETHOXY]OXETANE
Größe auswählen
50 G
€ 295,63
250 G
€ 455,38
Lieferanten-SKU: P17834-50G
€ 295,63
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
50 G
€ 295,63
250 G
€ 455,38
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
174.24
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: P17834-50G
€ 295,63
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
3-(1-isobutoxyethoxy)oxetane
Inchi Code
1S/C9H18O3/c1-7(2)4-11-8(3)12-9-5-10-6-9/h7-9H,4-6H2,1-3H3
InChIKey
BBRFILKOEVZFFL-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Physical Form
Colorless to Yellow Liquid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=122526
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=P17834
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)