Merck
ATEH04309D63
AstaTech, Inc.
2-BROMO-4-VINYLPYRIDINE
Größe auswählen
100 MG
€ 458,04
250 MG
€ 761,57
1 G
€ 1.756,01
Lieferanten-SKU: 60113-100MG
€ 458,04
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
€ 458,04
250 MG
€ 761,57
1 G
€ 1.756,01
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
184.04
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: 60113-100MG
€ 458,04
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
2-bromo-4-vinylpyridine
Inchi Code
1S/C7H6BrN/c1-2-6-3-4-9-7(8)5-6/h2-5H,1H2
InChIKey
OHAOVNXYYOWZJK-UHFFFAOYSA-N
Purity
92%
Country of Origin
CN
Physical Form
Yellow to Brown Liquid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=120837
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=60113
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)