Merck
ATEH03AB3FB9
AstaTech, Inc.
TERT-BUTYL 2-AMINO-4,5,7,8-TETRAHYDROTHIAZOLO[5,4-D]AZEPINE-6-CARBOXYLATE
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
269.37
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
tert-butyl 2-amino-4,5,7,8-tetrahydro-6H-thiazolo[4,5-d]azepine-6-carboxylate
Inchi Code
1S/C12H19N3O2S/c1-12(2,3)17-11(16)15-6-4-8-9(5-7-15)18-10(13)14-8/h4-7H2,1-3H3,(H2,13,14)
InChIKey
CIEFBAXZZCPNLH-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Physical Form
Pale-yellow to Yellow-brown Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=114708
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=S11758
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)