Merck
ATEH03AB3EF9
AstaTech, Inc.
ETHYL 2-(AMINOMETHYL)NICOTINATE HCL
Größe auswählen
100 MG
€ 255,69
250 MG
€ 455,38
1 G
€ 1.360,63
Lieferanten-SKU: S11622-100MG
€ 255,69
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
€ 255,69
250 MG
€ 455,38
1 G
€ 1.360,63
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
216.67
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: S11622-100MG
€ 255,69
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
ethyl 2-(aminomethyl)nicotinate hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H12N2O2.ClH/c1-2-13-9(12)7-4-3-5-11-8(7)6-10;/h3-5H,2,6,10H2,1H3;1H
InChIKey
FUCIAZKOKQBGQL-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Physical Form
White to Yellow Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=114581
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=S11622
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)