Merck
ATEH03AB3EDF
AstaTech, Inc.
DIETHYL 2-(2,2,2-TRIFLUOROACETYL)SUCCINATE
Größe auswählen
250 MG
€ 308,94
1 G
€ 535,26
5 G
€ 1.387,26
Lieferanten-SKU: S11596-250MG
€ 308,94
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
250 MG
€ 308,94
1 G
€ 535,26
5 G
€ 1.387,26
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
270.21
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: S11596-250MG
€ 308,94
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
diethyl 2-(2,2,2-trifluoroacetyl)succinate
Inchi Code
1S/C10H13F3O5/c1-3-17-7(14)5-6(9(16)18-4-2)8(15)10(11,12)13/h6H,3-5H2,1-2H3
InChIKey
VFUJVMLDXHUHOP-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Physical Form
Pale-yellow to Yellow-brown Liquid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=114555
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=S11596
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)