Merck
ATE959441137
AstaTech, Inc.
2-AMINO-N-(2-METHOXYPHENYL)ACETAMIDE
Größe auswählen
100 MG
€ 366,19
250 MG
€ 569,87
Lieferanten-SKU: AB22059-100MG
€ 366,19
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
€ 366,19
250 MG
€ 569,87
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
180.21
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: AB22059-100MG
€ 366,19
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
2-amino-N-(2-methoxyphenyl)acetamide
Inchi Code
1S/C9H12N2O2/c1-13-8-5-3-2-4-7(8)11-9(12)6-10/h2-5H,6,10H2,1H3,(H,11,12)
InChIKey
FVEBHWMTYMXJSL-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Physical Form
Yellow to Brown Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=111646
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=AB22059
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)