Wichtige Dokumente
ATE959437851
AstaTech, Inc.
2-FLUORO-6-ISOPROPYLANILINE
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: W13839-100MG
€ 673,71
Benachrichtigen Sie mich
Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn dieser Artikel versendet werden kann.
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: W13839-100MG
€ 673,71
Benachrichtigen Sie mich
Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn dieser Artikel versendet werden kann.
Iupac Name
2-fluoro-6-isopropylaniline
Inchi Code
1S/C9H12FN/c1-6(2)7-4-3-5-8(10)9(7)11/h3-6H,11H2,1-2H3
InChIKey
VZWWFQXGHKEDAN-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Physical Form
Product Link
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=W13839
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)