Merck
ATE959437699
AstaTech, Inc.
TERT-BUTYL ((4-CYANOPHENYL)(PHENYLSULFONYL)METHYL)CARBAMATE
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
372.44
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
tert-butyl ((4-cyanophenyl)(phenylsulfonyl)methyl)carbamate
Inchi Code
1S/C19H20N2O4S/c1-19(2,3)25-18(22)21-17(15-11-9-14(13-20)10-12-15)26(23,24)16-7-5-4-6-8-16/h4-12,17H,1-3H3,(H,21,22)
InChIKey
WRSNHXTZVJGPKK-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Physical Form
White to Yellow Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=102501
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=P16913
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)