Wichtige Dokumente
ATE939884160
AstaTech, Inc.
N-(3-CHLORO-4-NITROPHENYL)ACETAMIDE
About This Item
Iupac Name
N-(3-chloro-4-nitrophenyl)acetamide
Inchi Code
1S/C8H7ClN2O3/c1-5(12)10-6-2-3-8(11(13)14)7(9)4-6/h2-4H,1H3,(H,10,12)
InChIKey
KUAYZLXOOIEGDN-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Physical Form
Product Link
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=A10426
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)