Wichtige Dokumente
ATE514314996
AstaTech, Inc.
2-(PYRIDIN-3-YLMETHYL)QUINUCLIDIN-3-ONE
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: W10352-100MG
€ 348,88
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: W10352-100MG
€ 348,88
Iupac Name
2-(pyridin-3-ylmethyl)quinuclidin-3-one
Inchi Code
1S/C13H16N2O/c16-13-11-3-6-15(7-4-11)12(13)8-10-2-1-5-14-9-10/h1-2,5,9,11-12H,3-4,6-8H2
InChIKey
RDZRUHBKCNPOPR-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=W10352
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)