Wichtige Dokumente
ATE514313079
AstaTech, Inc.
CIS-(2-PHENYLCYCLOPROPYL)METHANOL
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: 55231-250MG
€ 372,84
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: 55231-250MG
€ 372,84
Iupac Name
((1R,2S)-2-phenylcyclopropyl)methanol
Inchi Code
1S/C10H12O/c11-7-9-6-10(9)8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9-11H,6-7H2/t9-,10+/m0/s1
InChIKey
CEZOORGGKZLLAO-VHSXEESVSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=55231
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)