Merck
ATE458967660
AstaTech, Inc.
TERT-BUTYL 1-OXA-4,8-DIAZASPIRO[5.5]UNDECANE-8-CARBOXYLATE
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
256.35
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
tert-butyl 1-oxa-4,8-diazaspiro[5.5]undecane-8-carboxylate
Inchi Code
1S/C13H24N2O3/c1-12(2,3)18-11(16)15-7-4-5-13(10-15)9-14-6-8-17-13/h14H,4-10H2,1-3H3
InChIKey
KSLJZAAAQPGVRM-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Room temperature
Purity
95%
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Pale-yellow to Yellow-brown Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=67340
Piktogramme
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=P11120
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)