Wichtige Dokumente
ATE458962991
AstaTech, Inc.
DIETHYL 3-ETHYLCYCLOBUTANE-1,1-DICARBOXYLATE
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: 20889-250MG
€ 410,12
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: 20889-250MG
€ 410,12
Iupac Name
diethyl 3-ethyl-1,1-cyclobutanedicarboxylate
Inchi Code
1S/C12H20O4/c1-4-9-7-12(8-9,10(13)15-5-2)11(14)16-6-3/h9H,4-8H2,1-3H3
InChIKey
NHDOSBGQQMXBQB-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=20889
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)