Wichtige Dokumente
ATE448433667
AstaTech, Inc.
4-AMINO-3-METHYLISOTHIAZOLE-5-CARBOXYLIC ACID
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: 76006-100MG
€ 391,48
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: 76006-100MG
€ 391,48
Iupac Name
4-amino-3-methyl-5-isothiazolecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C5H6N2O2S/c1-2-3(6)4(5(8)9)10-7-2/h6H2,1H3,(H,8,9)
InChIKey
LBAJXFHZXYACIP-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=76006
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)