Merck
ATE448433592
AstaTech, Inc.
4-(4-ISOPROPYLPIPERAZIN-1-YL)ANILINE
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
219.33
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
4-(4-isopropyl-1-piperazinyl)phenylamine
Inchi Code
1S/C13H21N3/c1-11(2)15-7-9-16(10-8-15)13-5-3-12(14)4-6-13/h3-6,11H,7-10,14H2,1-2H3
InChIKey
CRLKNBUQRZOYSE-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
2-8 C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=60238
Piktogramme
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=75931
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)