Merck
ATE448430857
AstaTech, Inc.
(R)-1-(3-NITROPHENYL)ETHANAMINE
Größe auswählen
250 MG
€ 183,81
1 G
€ 368,85
Lieferanten-SKU: 70937-250MG
€ 183,81
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
250 MG
€ 183,81
1 G
€ 368,85
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
166.18
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: 70937-250MG
€ 183,81
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
(1R)-1-(3-nitrophenyl)ethanamine
Inchi Code
1S/C8H10N2O2/c1-6(9)7-3-2-4-8(5-7)10(11)12/h2-6H,9H2,1H3/t6-/m1/s1
InChIKey
AVIBPONLEKDCPQ-ZCFIWIBFSA-N
Lagertemp.
2-8 C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Pale-yellow to Yellow-brown Liquid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=57370
Piktogramme
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=70937
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)