Merck
ATE443548003
AstaTech, Inc.
CIS-((6-(TRIFLUOROMETHYL)PIPERIDIN-3-YL)METHANOL
Größe auswählen
25 MG
€ 352,88
100 MG
€ 905,34
250 MG
€ 1.520,38
Lieferanten-SKU: 73179-25MG
€ 352,88
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Benachrichtigen Sie mich
Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn dieser Artikel versendet werden kann.
Größe auswählen
Ansicht ändern
25 MG
€ 352,88
100 MG
€ 905,34
250 MG
€ 1.520,38
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
183.17
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: 73179-25MG
€ 352,88
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Benachrichtigen Sie mich
Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn dieser Artikel versendet werden kann.
Iupac Name
((3R,6R)-6-(trifluoromethyl)piperidin-3-yl)methanol
Inchi Code
1S/C7H12F3NO/c8-7(9,10)6-2-1-5(4-12)3-11-6/h5-6,11-12H,1-4H2/t5-,6-/m1/s1
InChIKey
YOBHLDWPCVVZPC-PHDIDXHHSA-N
Lagertemp.
2-8 C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
White to Yellow Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=56197
Piktogramme
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=73179
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)