Merck
ATE443546277
AstaTech, Inc.
2-AMINO-1-FURAN-2-YL-ETHANOL
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
127.14
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
mp (Schmelzpunkt)
85-87 C
Iupac Name
2-amino-1-(2-furyl)ethanol
Inchi Code
1S/C6H9NO2/c7-4-5(8)6-2-1-3-9-6/h1-3,5,8H,4,7H2
InChIKey
JWQAFPHYLSGNSK-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
2-8 C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Pale-yellow to Yellow-brown Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=54490
Melting Point
85-87 C
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=71472
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)