Merck
ATE443544026
AstaTech, Inc.
(5-METHYLPYRIMIDIN-2-YL)METHANAMINE
Größe auswählen
250 MG
€ 352,88
Lieferanten-SKU: 38455-250MG
€ 352,88
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
250 MG
€ 352,88
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
123.16
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: 38455-250MG
€ 352,88
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
(5-methyl-2-pyrimidinyl)methanamine
Inchi Code
1S/C6H9N3/c1-5-3-8-6(2-7)9-4-5/h3-4H,2,7H2,1H3
InChIKey
SGSZFTVNOSOSQE-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
2-8 C
Purity
95%
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Light-red to Brown Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=53182
Piktogramme
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=38455
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)