Merck
ATE429355117
AstaTech, Inc.
2-(OXETAN-3-YL)ACETALDEHYDE
Größe auswählen
50 MG
€ 428,76
250 MG
€ 921,32
1 G
€ 2.558,76
Lieferanten-SKU: CS2316-50MG
€ 428,76
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
50 MG
€ 428,76
250 MG
€ 921,32
1 G
€ 2.558,76
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
100.12
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: CS2316-50MG
€ 428,76
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
2-(oxetan-3-yl)acetaldehyde
Inchi Code
1S/C5H8O2/c6-2-1-5-3-7-4-5/h2,5H,1,3-4H2
InChIKey
AIFBKSGZBRGQJE-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
-20 C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Colorless to Yellow Sticky Oil to Semi-Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=45675
Piktogramme
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=CS2316
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)