Merck
ATE429351374
AstaTech, Inc.
ETHYL 2-AZASPIRO[4.5]DECANE-3-CARBOXYLATE HCL
Größe auswählen
50 MG
€ 291,64
250 MG
€ 724,29
1 G
€ 1.653,51
Lieferanten-SKU: 88098-50MG
€ 291,64
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
50 MG
€ 291,64
250 MG
€ 724,29
1 G
€ 1.653,51
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
247.76
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: 88098-50MG
€ 291,64
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
ethyl 2-azaspiro[4.5]decane-3-carboxylate hydrochloride
Inchi Code
1S/C12H21NO2.ClH/c1-2-15-11(14)10-8-12(9-13-10)6-4-3-5-7-12;/h10,13H,2-9H2,1H3;1H
InChIKey
CVGPSARRUQWWAB-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
2-8 C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Yellow to Brown Sticky Oil to Semi-Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=48886
Piktogramme
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=88098
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)