Wichtige Dokumente
ATE428005189
AstaTech, Inc.
2,3-DICHLOROQUINOXALINE-6-CARBOXYLIC ACID
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: 27924-50MG
€ 210,43
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: 27924-50MG
€ 210,43
Iupac Name
2,3-dichloro-6-quinoxalinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C9H4Cl2N2O2/c10-7-8(11)13-6-3-4(9(14)15)1-2-5(6)12-7/h1-3H,(H,14,15)
InChIKey
ZGQQEHVULTVXQD-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=27924
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)