Wichtige Dokumente
ATE423892021
AstaTech, Inc.
1-(3-NITROPHENYL)PIPERAZINE HCL
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: AB4032-5G
€ 206,44
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: AB4032-5G
€ 206,44
mp (Schmelzpunkt)
>230 C
Iupac Name
1-(3-nitrophenyl)piperazine hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H13N3O2.ClH/c14-13(15)10-3-1-2-9(8-10)12-6-4-11-5-7-12;/h1-3,8,11H,4-7H2;1H
InChIKey
VFTSNUZGFRTULB-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Melting Point
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=AB4032
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)